Merck
657174
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(p-acetoxycarbonylphenoxy)hexane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26O8
Número de CAS:
Peso molecular:
442.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
composición
dimer, <20%
cadena SMILES
CC(=O)OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=O)OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C24H26O8/c1-17(25)31-23(27)19-7-11-21(12-8-19)29-15-5-3-4-6-16-30-22-13-9-20(10-14-22)24(28)32-18(2)26/h7-14H,3-6,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
UPRXYEYFWUUHHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomer precursor for the synthesis of biodegradable polymers with drug delivery applications.[1]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the