Merck
656933
Sigma-Aldrich
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
96%
Sinónimos:
Pd(dmdba)2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H44O10Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
815.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
170-178 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pd].COc1cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c2cc(OC)cc(OC)c2)cc(OC)c1.COc3cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c4cc(OC)cc(OC)c4)cc(OC)c3
InChI
1S/2C21H22O5.Pd/c2*1-23-18-9-15(10-19(13-18)24-2)5-7-17(22)8-6-16-11-20(25-3)14-21(12-16)26-4;/h2*5-14H,1-4H3;/b2*7-5+,8-6+;
Clave InChI
RTGAJOPJZJDWAX-XVGSOSPHSA-N
Descripción general
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) is a non-phosphine based Pd(0) catalyst that can catalyze the Suzuki–Miyaura reaction of aryl chlorides with arylboronic acids with higher percentage conversion when compared to tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) [Pd2(dba)3].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)