Merck
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Mtr chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13ClO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
248.73
Beilstein:
4867665
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride, ≥95.0% (HPLC)
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
composición
sulfur content, 12.2-13.5%
mp
57-61 °C
aplicaciones
peptide synthesis
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
Clave InChI
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)