Merck
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 480,00
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 480,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19ClO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
302.82
Beilstein:
4488701
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
77-82 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
Clave InChI
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)