Merck
652768
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
246.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
125-127 °C
functional group
aldehyde
bromo
nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
InChI key
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)