652725
Poly(bis(4-iodophenoxy)phosphazene)
About This Item
Productos recomendados
form
solid
refractive index
n20/D 1.710
transition temp
Tg 43.1 °C
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)