Merck
652628
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(I)(NH2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
311.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
iodo
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)cc(I)c1N
InChI
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
VTDNWMZYPVQPCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)