Merck
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
204-210 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)