Merck
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
235.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)