Merck
650293
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorothiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Cl2S
Número de CAS:
Peso molecular:
153.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
173-174 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccsc1Cl
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Clave InChI
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of enediyne-chlorophyll derivatives as antitumor cytotoxic conjugates
  • Selective electrochemical mono- and polysilylation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)