649821
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinónimos:
Oligotron™ NM, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
mol peso
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000
Nivel de calidad
contiene
p-toluenesulfonate as dopant
composición
ethanol, 5.8 wt. %
isopropanol, 0.3 wt. %
nitromethane, 93.4 wt. %
Oligotron™ tetramethacrylate, 0.5 wt. %
concentración
0.5 wt. % (dispersion in nitromethane)
resistencia
1-10 M Ω/sq (surface resistance of film)
conductividad
0.1-0.5 S/cm (bulk)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
Aplicación
Características y beneficios
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.