Merck
648892
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)