Merck
639370
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 34,50
US$ 34,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 34,50
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 34,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
169-174 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clave InChI
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
Reactant for:
  • Preparation of axially-chiral biarylphosphonates by asymmetric Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes with helically-chiral polyquinoxaline phosphine and polyphosphine copolymers
  • Preparation of arylpyrimidines and their use in regioselective acetoxylation
  • Preparation of N-arylated azoles via copper fluorapatite-catalyzed arylation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)