648760
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
147-149 °C (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI key
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?