164135
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
90%, technical grade
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?