Merck
654795
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Cl2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
197.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
147-151 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
Clave InChI
FBUUZRITKBLZJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)