Merck
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)