646350
4-Pentylbromobenzene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-4-pentylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
densidad
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?