566365
4-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
53-57 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?