Merck
645168
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Sinónimos:
Tungsten hexachloride
About This Item
Fórmula lineal:
WCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
396.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
presión de vapor
43 mmHg ( 215 °C)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Formulario
powder
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp
275 °C (lit.)
densidad
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Clave InChI
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chongshen Guo et al.
Biomaterials, 52, 407-416 (2015-03-31)
Photothermal ablation (PTA) therapy has been viewed as an invasive option for cancer therapy with minimal deconstruction of healthy tissues. In this study, a potent candidate of (NH4)xWO3 nanocube was developed for PTA treatment of metastatic breast cancer in the
Tobias Fält et al.
Journal of computer assisted tomography, 39(6), 975-980 (2015-08-22)
The aim of this study was to determine the potential of different high-Z elements to act as contrast media (CMs) alongside iodine (I) in dual-CM, dual-energy (DE) computed tomography examinations. Gadolinium (Gd), tantalum (Ta), wolfram (W), gold (Au), and bismuth