Documentos clave
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
Sinónimos:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
W(CO)6
Número de CAS:
Peso molecular:
351.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número índice de la CE:
237-880-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.4 hPa ( 67 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
169-171 °C
densidad
2.65 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable