Merck
638730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 426,00
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 426,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H2(Cl)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
216.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
200-204 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO4/c1-13-6-4-3-5(9(11)12)7(10)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
YSEIYOHXERRMNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid can be used as a starting material in the four-step synthesis of 14C-labelled N-(2-chloro-3,4-dimethoxybenzylideneamino)guanidinium acetate.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Synthesis of N-(2-chloro-3, 4-dimethoxybenzylideneamino) guanidinium acetate [a-14C]"
Almeida M, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 45(05), 371-377 (2002)