644161
Bromomethylenecyclohexane
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI key
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.9 °F - closed cup
flash_point_c
54.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?