Merck
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Sinónimos:
Tetramethylene bromohydrin
Seleccione un Tamaño
2.5 G
US$ 193,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 G
US$ 193,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
153.02
Beilstein:
1839430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
≥85% (as solvent-free, GC)
Formulario
liquid
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clave InChI
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking