Merck
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Sinónimos:
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
119-123 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
Clave InChI
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)