Merck
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H(F3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
210.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
112-116 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
InChI key
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)