Merck
W359904
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoic acid
≥99%, FG
Sinónimos:
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
Seleccione un Tamaño
W359904-SAMPLE-K
US$ 56,20
100 G
US$ 88,90
1 KG
US$ 524,00
5 KG
US$ 1.070,00
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W359904-SAMPLE-K
US$ 56,20
100 G
US$ 88,90
1 KG
US$ 524,00
5 KG
US$ 1.070,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número de FEMA:
3599
Beilstein:
1236500
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10168
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.064
NACRES:
NA.21
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥99%
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
brown; spicy
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Clave InChI
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • A high molar extinction coefficient bisterpyridyl homoleptic Ru(II) complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionality: potential dye for dye-sensitized solar cells.: This study explores the synthesis and application of a Ru(II) complex incorporating trans-2-methyl-2-butenoic acid as a dye for dye-sensitized solar cells. The high molar extinction coefficient and favorable photophysical properties make this compound a promising candidate for enhancing solar cell efficiency (Adeloye et al., 2012).
  • Synthesis, photophysical and electrochemical properties of a mixed bipyridyl-phenanthrolyl ligand Ru(II) heteroleptic complex having trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities.: This research focuses on the synthesis and characterization of a Ru(II) heteroleptic complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities. The study highlights the compound′s photophysical and electrochemical properties, demonstrating its potential for use in optoelectronic devices and catalytic applications (Adeloye, 2011).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Tigliane-type diterpene esters from Synadenium grantii.
R Bagavathi et al.
Planta medica, 54(6), 506-510 (1988-12-01)
Araceli Larios et al.
Applied microbiology and biotechnology, 65(4), 373-376 (2004-07-13)
Candida antarctica lipase fraction B (CAL-B) showed substrate specificity in the synthesis of esters in hexane involving reactions of short-chain acids having linear (acetic and butyric acids) and branched chain (isovaleric acid) structures, an unsaturated (tiglic acid) fatty acid, and
K D Santos et al.
International journal of immunopharmacology, 18(12), 761-769 (1996-12-01)
The present study was undertaken to assess the influence of 25 organic acids, which appear in high concentrations in tissues of patients with various organic acidaemias, on the proliferation of human peripheral lymphocytes stimulated with concanavalin A (Con A) (a
Susan Matthew et al.
Phytochemistry, 70(17-18), 2058-2063 (2009-10-10)
The Floridian marine cyanobacterium Lyngbya confervoides afforded cyclodepsipeptides, termed tiglicamides A-C (1-3), along with their previously reported analogues largamides A-C (4-6), all of which possess an unusual tiglic acid moiety. Their structures were deduced by one- and two-dimensional NMR combined
P F Schuck et al.
Neurochemistry international, 45(5), 661-667 (2004-07-06)
Accumulation of methylmalonic acid (MMA) in tissues and biological fluids is the biochemical hallmark of patients affected by the neurometabolic disorder known as methylmalonic acidemia (MMAemia). Although this disease is predominantly characterized by severe neurological findings, the underlying mechanisms of