Merck
H57408
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
98%
Sinónimos:
2(1H)-Pyrimidinone hydrochloride, 2-Pyrimidinol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 101,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
132.55
Beilstein:
3912056
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Oc1ncccn1
InChI
1S/C4H4N2O.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-4;/h1-3H,(H,5,6,7);1H
Clave InChI
IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Susanne R Youngren-Ortiz et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 30(5), 299-321 (2017-03-10)
Aerosol delivery of chemotherapeutic nanocarriers represents a promising alternative for lung cancer therapy. This study optimized gemcitabine (Gem)-loaded gelatin nanocarriers (GNCs) cross-linked with genipin (Gem-GNCs) to evaluate their potential for nebulized lung cancer treatment. Gem-GNCs were prepared by two-step desolvation
Hongpo Wu et al.
Plant & cell physiology, 61(3), 505-518 (2019-11-19)
Recessively inherited mutant alleles of Mlo genes (mlo) confer broad-spectrum penetration resistance to powdery mildew pathogens in angiosperm plants. Although a few components are known to be required for mlo resistance, the detailed molecular mechanism underlying this type of immunity