642207
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
amine
bromo
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI key
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)