Merck
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
222.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
218-221 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clave InChI
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)