Merck
53658
Sigma-Aldrich
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 843,00
US$ 843,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 843,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 843,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)