Merck
642142
Sigma-Aldrich
trans-2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-67 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
Clave InChI
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)