Merck
641588
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfoxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H28OS
Número de CAS:
Peso molecular:
232.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
59-63 °C (lit.)
grupo funcional
sulfoxide
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dodecyl methyl sulfoxide can be synthesized via oxidation of dodecyl methyl sulfide with sodium periodate.[1]
Aplicación
Dodecyl methyl sulfoxide can be used as a substitute for dimethyl sulfoxide in Swern oxidation[2] of primary allylic and benzylic alcohols to the corresponding aldehydes and secondary alcohols to the corresponding ketones.[1][3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"New odorless method for the Corey?Kim and Swern oxidations utilizing dodecyl methyl sulfide (Dod-S-Me)"
Ohsugi I-S, et al.
Tetrahedron, 59(42), 8393-8398 (2003)
"New odourless protocols for efficient Pauson?Khand annulations"
Brown.AJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 3(13), 2396-2398 (2005)
"New non-volatile and odorless organosulfur compounds anchored on ionic liquids. Recyclable reagents for Swern oxidation"
He X and Chan HT
Tetrahedron, 62(14), 3389-3394 (2006)