Merck
641480
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfide
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 331,00
US$ 331,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 331,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H28S
Número de CAS:
Peso molecular:
216.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 331,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)