Merck
640182
Sigma-Aldrich
Poly(2-vinylthiophene)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.638 (lit.)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.