639249
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
fluoro
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)