499625
Methyl 3-bromobenzoate
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)