Merck
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15BBrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
339.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
130 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
Clave InChI
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.