Merck
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyridine
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 122,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
147.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
bp
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Clave InChI
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)