Merck
416762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HBrCl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.603 (lit.)
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
densidad
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Clave InChI
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine is a halogenoprimidine. It has been reported as an intermediate during the synthesis of 2,4-di-t-butoxy-5-bromopyrimidine and 2,4-di-t-butoxy-5-pyrimidineboronic acid.[1]
Aplicación
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine may be employed as starting reagent for the synthesis of positive allosteric modulators for GABAB receptors (drug-like class of compounds)[2] and pyridinepyrimidine analogs.[3]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of Various 5-Substituted Uracils.
Peters D, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27(7), 2165-2170 (1990)
Sébastien Guery et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6206-6211 (2007-09-22)
The optimization of GS39783 into potent, selective, and safe positive allosteric modulators of GABA(B) receptors is presented.
Pyrimidines. Part VIII. Halogeno-and hydrazino-pyrimidines.
Chesterfield J, et al.
Journal of the Chemical Society, 3478-3481 (1955)
Synthesis, 861-861 (2006)
Synthesis, 5, 728-734 (2003)