Merck
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-bromobenzylamine
97%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromobenzylamine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
50-54 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)