Merck
631957
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6000 (lit.)
bp
88-89 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1ccc2OCCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
Clave InChI
WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)