493449
2-Benzofurancarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.633 (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
Clave InChI
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?