Merck
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 53,80
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 53,80
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C≡COH
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
1744120
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
Clave InChI
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2