Merck
630241
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 83,30
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 83,30
About This Item
Fórmula lineal:
CH≡CC6H3(CF3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4230 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
densidad
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
Clave InChI
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
112.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)