Merck
615498
Sigma-Aldrich
D-Glucose-3-d1
97 atom % D
Sinónimos:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-3-d1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6DH11O6
Peso molecular:
181.16
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H][C@@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i4D
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-XVKSOXPJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)