Merck
614165
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2(CH2)11CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
233.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)