Merck
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Triiodomethane-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CHI3
Peso molecular:
394.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
118-121 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clave InChI
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)