Merck
613878
Sigma-Aldrich
Methylacetylene-d4
99 atom % D
Sinónimos:
Propyne-d4
About This Item
Fórmula lineal:
CD≡CCD3
Peso molecular:
44.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
bp
-23.2 °C (lit.)
mp
-102.7 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
Clave InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)