Documentos clave
612014
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 3.340,00
US$ 3.340,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 3.340,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
US$ 3.340,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
composición
TMS, 0.05%
concentración
2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Descripción general
NMR reference standard (2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)